Learn More
Diacétate 3,3'-diallylbisphénol A, curatif époxy, EC-392, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15487195
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 15487195
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 046403.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1071466-61-9 | C25H28O4 | 392.495 g/mol
It is used in epoxy systems or in combination with acrylates, methacrylates, and maleimides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Recommandé pour une utilisation dans des systèmes époxy ou en association avec des acrylates, des méthacrylates et des maléimides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1071466-61-9
Formule moléculaire C25H28O4
Poids moléculaire (g/mol) 392.495
Numéro MDL MFCD22200539
Clé InChI GJTZQXNRNNDGRG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2'-diallyl bisphenol a diacetate ether, 4,4'-isopropylidene bis 2-allylphenol acetate, phenyl ester epoxy curative hybrid of bisphenol a, 3,3'-diallylbisphenol a diacetate, epoxy curative, ec-392, 4-2-4-acetyloxy-3-prop-2-en-1-yl phenyl propan-2-yl-2-prop-2-en-1-yl phenyl acetate
CID PubChem 59215472
Nom IUPAC [4-[2-(4-acétyloxy-3-prop-2-énylphényl)propane-2-yl]-2-prop-2-énylphényl] acétate
SMILES CC(=O)OC1=C(C=C(C=C1)C(C)(C)C2=CC(=C(C=C2)OC(=O)C)CC=C)CC=C
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,3'-Diallylbisphenol A diacetate
Couleur Ambré
Note relative au nom Epoxy curative, EC-392
Forme physique Liquide
Quantité 100 g
Poids de la formule 392.5