Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hydrate de tétrachlorhydrate 3,3’-diaminobenzidine, 97 %, contient jusqu’à 10 % d’eau
Code produit 10283990 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10283990 5 g Flacon en verre 5g
10532364 1 g Flacon en verre 1g
10010810 25 g Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10283990 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 112090050
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 868272-85-9 | C12H18Cl4N4 | 360.10 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 3'-Diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate
CAS 868272-85-9
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 300.0°C
Couleur Marron-pourpre à gris
Perte à la dessiccation 10% max. (120°C)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (on dry substance) (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C12H18Cl4N4
Formule linéaire 4HCl·xH2O
Numéro MDL MFCD08273058
Quantité 5 g
Beilstein 13, 340
Synonyme 3,3'-diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate, 1,1'-biphenyl-3,3',4,4'-tetraamine tetrahydrochloride hydrate, acmc-209qbm, 3,3'-diaminobenzidine hydrate tetrahydrochloride, biphenyl-3,3',4,4'-tetramine tetrahydrochloride hydrate, 3,3'-diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate, isopac r, 1,1'-biphenyl-3,3',4,4'-tetraamine tetrahydrochloride xhydrate, 3,3 inverted exclamation marka-diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate, 3,3'-diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate, for spectrophotometric det. of se
Informations sur la solubilité Solubility in water: moderately soluble. Other solubilities: insoluble in most common organic solvents
Clé InChI KJDSORYAHBAGPP-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl.Cl.Cl.Cl.NC1=C(N)C=C(C=C1)C1=CC(N)=C(N)C=C1
Nom IUPAC 4-(3,4-diaminophényl)benzène-1,2-diamine ; hydrate
Poids moléculaire (g/mol) 360.10
CID PubChem 23191111
Poids de la formule 360.11
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline