Learn More
Hydrate de tétrachlorhydrate de 3,3’-diaminobenzidine, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15454629
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15454629 10 g 10g
15444629 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15454629 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J62216.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Substrat de peroxydase largement utilisé pour les techniques d’immunotransfert et de coloration immunohistochimique
3,3?-diaminobenzidine-tetrahydrochloride-dihydrate (DAB) was used as a chromogen, for detecting the antigen-antibody complex. It is one of the most potent marker being used in immunochemistry, mostly at the electron and light microscope levels. It is used as a histological stain for peroxidase activity. Reaction between 3,3'-Diaminobenzidine and peroxidase forms a visible insoluble product. This approach has been used to assay activity of glutamate decarboxylase in rat cerebellar sections and to detect horseradish peroxidase presence on cultured cell surfaces.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3,3′-diaminobenzidine-tétrahydrochloride-dihydraté (DAB) a été utilisé comme chromogène pour détecter le complexe antigène-anticorps. Il s’agit de l’un des marqueurs les plus puissants utilisés en immunochimie, principalement au niveau des microscopes à électrons et à lumière. Il est utilisé comme coloration histologique pour l’activité de la peroxydase. La réaction entre la 3,3′-diaminobenzidine et la peroxydase forme un produit insoluble visible. Cette approche a été utilisée pour doser l’activité de la glutamate décarboxylase dans les coupes cérébelleuses de rat et pour détecter la présence de peroxydase de raifort sur les surfaces cellulaires cultivées.
Solubilité
Soluble à 5 % (p/v) dans l’eau
Remarques
Conserver à température ambiante. La poudre a une durée de conservation de 3 ans. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Sensible à la lumière. Hygroscopique. Stocker avec dessiccant. Manipuler sous azote, protéger de l’humidité. Stocker sous azote.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 868272-85-9
Formule moléculaire C12H18Cl4N4
Poids moléculaire (g/mol) 360.10
Numéro MDL MFCD08273058
Clé InChI KJDSORYAHBAGPP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,3'-diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate, 1,1'-biphenyl-3,3',4,4'-tetraamine tetrahydrochloride hydrate, acmc-209qbm, 3,3'-diaminobenzidine hydrate tetrahydrochloride, biphenyl-3,3',4,4'-tetramine tetrahydrochloride hydrate, 3,3'-diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate, isopac r, 1,1'-biphenyl-3,3',4,4'-tetraamine tetrahydrochloride xhydrate, 3,3 inverted exclamation marka-diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate, 3,3'-diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate, for spectrophotometric det. of se
CID PubChem 23191111
Nom IUPAC 4-(3,4-diaminophényl)benzène-1,2-diamine ; hydrate
SMILES Cl.Cl.Cl.Cl.NC1=C(N)C=C(C=C1)C1=CC(N)=C(N)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,3'-Diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate
Couleur Gris
Quantité 10 g
Informations sur la solubilité Soluble at 5%(w/v) in water
Poids de la formule 360.11 (Anhydrous)
Forme physique Poudre