Learn More
3,3‘ -Diaminobenzophénone, 90+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11317246
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11317246 1 g 1g
11327246 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11317246 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L09128.03
 Article restreint
Expédition estimée: 31-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 611-79-0 | C13H12N2O | 212.25 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 611-79-0
Formule moléculaire C13H12N2O
Poids moléculaire (g/mol) 212.25
Numéro MDL MFCD00014774
Clé InChI TUQQUUXMCKXGDI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,3'-diaminobenzophenone, bis 3-aminophenyl methanone, methanone, bis 3-aminophenyl, di3-aminophenyl ketone, 3,3'-diaminodiphenyl ketone, pubchem3381, acmc-1awhc, cbmicro_014188, 3,3'-diamino benzophenone, 3-3-aminobenzoyl aniline
CID PubChem 69145
Nom IUPAC bis(3-aminophényl)méthanone
SMILES NC1=CC(=CC=C1)C(=O)C1=CC(N)=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,3'-Diaminobenzophenone
Point de fusion 148°C to 152°C
Point d’ébullition 285°C (11 mmHg)
Quantité 1 g
Beilstein 2837605
Poids de la formule 212.25
Pourcentage de pureté ≥90%
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.