Learn More
3,3‘ -Diaminobenzophénone, 90+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11327246
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11327246 5 g 5g
11317246 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11327246 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L09128.06
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 611-79-0 | C13H12N2O | 212.25 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 611-79-0
Formule moléculaire C13H12N2O
Poids moléculaire (g/mol) 212.25
Numéro MDL MFCD00014774
Clé InChI TUQQUUXMCKXGDI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,3'-diaminobenzophenone, bis 3-aminophenyl methanone, methanone, bis 3-aminophenyl, di3-aminophenyl ketone, 3,3'-diaminodiphenyl ketone, pubchem3381, acmc-1awhc, cbmicro_014188, 3,3'-diamino benzophenone, 3-3-aminobenzoyl aniline
CID PubChem 69145
Nom IUPAC bis(3-aminophényl)méthanone
SMILES NC1=CC(=CC=C1)C(=O)C1=CC(N)=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,3'-Diaminobenzophenone
Point de fusion 148°C to 152°C
Point d’ébullition 285°C (11 mmHg)
Quantité 5 g
Beilstein 2837605
Poids de la formule 212.25
Pourcentage de pureté ≥90%