Learn More
3,3’-Diaminodiphénylsulfone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11337756
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11337756 100 g 100g
11327756 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11337756 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L11400.22
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 599-61-1 | C12H12N2O2S | 248.30 g/mol
3,3'-Diaminodiphenyl sulfone is used for curing agent for epoxy resin and also important monomer for polysulfonamide fiber(PSA).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 3,3′-diaminodiphénylsulfone est utilisée pour durcir l’agent de résine époxy et aussi un monomère important pour la fibre de polysulfonamide (PSA).
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 599-61-1
Formule moléculaire C12H12N2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 248.30
Numéro MDL MFCD00007792
Clé InChI LJGHYPLBDBRCRZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,3'-sulfonyldianiline, 3,3'-diaminodiphenyl sulfone, 3-aminophenyl sulfone, benzenamine, 3,3'-sulfonylbis, 3,3'-sulphonyldianiline, bis m-aminophenyl sulfone, 3-aminophenyl-sulfone, 3,3'-diaminophenyl sulfone, 3,3'-sulfonylbis aniline, sulfone, bis m-aminophenyl
CID PubChem 11741
Nom IUPAC 3-(3-aminophényl)sulfonylaniline
SMILES NC1=CC(=CC=C1)S(=O)(=O)C1=CC(N)=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,3'-Diaminodiphenyl sulfone
Point de fusion 171°C to 174°C
Odeur Odorless
Quantité 100 g
Beilstein 2215938
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 248.3
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 3,3'-Diaminodiphenyl sulfone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H371-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P314-Consulter un médecin en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 3,3'-Diaminodiphenylsulfone