Learn More
Ester pinacolique d’acide 3,3-diéthoxy-1-propylboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11378906
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11378906 1 g 1g
11388906 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11378906 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19532.03
 Article restreint
Expédition estimée: 09-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 165904-27-8 | Molecular Formula: C13H27BO4 | Molecular Weight: 258.165 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 165904-27-8
Formule moléculaire C13H27BO4
Poids moléculaire (g/mol) 258.165
Numéro MDL MFCD03788723
Clé InChI VEDSPUPKZZMMLL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,3-diethoxy-1-propylboronic acid pinacol ester, 2-3,3-diethoxypropyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-propanal diethyl acetal
CID PubChem 12115795
Nom IUPAC 2-(3,3-diéthoxypropyl)-4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)CCC(OCC)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,3-Diethoxy-1-propylboronic acid pinacol ester
Indice de réfraction 1.428
Quantité 1 g
Poids de la formule 258.17
Pourcentage de pureté 97%