Learn More
Ester pinacolique d’acide 3,3-diéthoxy-trans-1-propénylboronique, 97 %
Code produit 11416860
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11416860 250 mg 250mg
11426860 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11416860 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19579.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 153737-25-8 | Molecular Formula: C13H25BO4 | Molecular Weight: 256.149 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
L’ester pinacol d’acide 3,3-diéthoxy-trans-1-propénylboronique est utilisé comme intermédiaire synthétique et pharmaceutique.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Maintenez le récipient bien scellé. Stocker dans un endroit sec et frais, dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 153737-25-8
Formule moléculaire C13H25BO4
Poids moléculaire (g/mol) 256.149
Numéro MDL MFCD03788737
Clé InChI ZXGPKUGXWIEUJA-MDZDMXLPSA-N
Synonyme 3,3-diethoxy-1-propenylboronic acid pinacol ester, e-2-3,3-diethoxyprop-1-en-1-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3,3-diethoxy-trans-1-propenylboronic acid pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane, 2-3,3-diethoxy-1-propen-1-yl-4,4,5,5-tetramethyl, 2-e-3,3-diethoxy-1-propenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-1e-3,3-diethoxyprop-1-en-1-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, e-3,3-diethoxy-1-propenylboronic acid pinacol ester, 3,3-diethoxy-1-propenylboronic acid picanol ester, e + z, 3-propene aldehyde-boronic acid pinacol ester diethyl acetal, e-2-3,3-diethoxyprop-1-enyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
CID PubChem 11065022
Nom IUPAC 2-[(E)-3,3-diéthoxyprop-1-ényl]-4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C=CC(OCC)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,3-Diethoxy-trans-1-propenylboronic acid pinacol ester
Indice de réfraction 1.441
Quantité 250 mg
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix in water.
Poids de la formule 256.15
Pourcentage de pureté 97%