Learn More
3,3-Diethoxyprop-1-yne, 97%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3,3-Diethoxyprop-1-yne |
| CAS | 10160-87-9 |
| Formule moléculaire | C7H12O2 |
| Numéro MDL | MFCD00009237 |
| Quantité | 1 g |
| SMILES | C#CC(OCC)OCC |
| Poids moléculaire (g/mol) | 128.17 |
| Pourcentage de pureté | 97% |