Learn More
3,3‘-Iodure de diéthyloxadicarbocyanine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15465877
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15465877 250 mg 250mg
15445877 1 g 1g
15455877 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15465877 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33094.MD
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 14806-50-9 | C23H23IN2O2 | 486.35 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14806-50-9
Formule moléculaire C23H23IN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 486.35
Numéro MDL MFCD00011953,MFCD00011953
Clé InChI CLDZYSUDOQXJOU-UHFFFAOYSA-M
Synonyme dodc iodide, 3-ethyl-2-5-3-ethyl-2-benzoxazolinylidene-1,3-pentadienyl benzoxazolium iodide, 5-3-ethylbenzoxazol-2-ylidene-1-3-ethylbenzoxazolium-2-yl-1,3-pentadiene iodide
CID PubChem 91972131
ChEBI CHEBI:51899
Nom IUPAC (2Z)-3-éthyle-2-[5-(3-éthyle-1,3-benzoxazole-3-ium-2-yl)penta-2,4-dienylidène]-1,3-benzoxazole;iodide
SMILES [I-].CCN1\C(OC2=CC=CC=C12)=C\C=C\C=CC1=[N+](CC)C2=CC=CC=C2O1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,3'-Diethyloxadicarbocyanine iodide
Point de fusion ∽215°C (decomposition)
Quantité 250 mg
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 486.36
Pourcentage de pureté 96%