Learn More
Perchlorate de 3,3ʼ-diéthylthiadicarbocyanine, 96 %, Thermo Scientific™
Code produit 15448085
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15448085 250 mg 250mg
15495137 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15448085 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32421.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22268-65-1
Formule moléculaire C23H23ClN2O4S2
Poids moléculaire (g/mol) 491.017
Numéro MDL MFCD06409265
Clé InChI HSVLFBSXAKAPBG-UHFFFAOYSA-M
Synonyme benzothiazolium, 3-ethyl-2-5-3-ethyl-2 3h-benzothiazolylidene-1,3-pentadien-1-yl-, perchlorate 1:1, 3,3'-diethyl-2,2'-thiadicarbocyanine perchlorate, 3-ethyl-2-1e,3e,5e-5-3-ethylbenzo d thiazol-2 3h-ylidene penta-1,3-dien-1-yl benzo d thiazol-3-ium perchlorate, 3-ethyl-2-1e,3e-5-2e-3-ethyl-1,3-benzothiazol-2-ylidene penta-1,3-dien-1-yl-1,3-benzothiazol-3-ium perchlorate
CID PubChem 57357756
Nom IUPAC 3-éthyl-2-[5-(3-éthyl-1,3-benzothiazol-3-ium-2-yl)penta-2,4-diénylidène]-1,3-benzothiazole ; perchlorate
SMILES CCN1C2=CC=CC=C2SC1=CC=CC=CC3=[N+](C4=CC=CC=C4S3)CC.[O-]Cl(=O)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,3'-Diethylthiadicarbocyanine perchlorate
Quantité 250 mg
Poids de la formule 491.12
Pourcentage de pureté 96%