Learn More
Perchlorate de 3,3ʼ-diéthylthiadicarbocyanine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15448275
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15448275 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15448275 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33024.ME
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,3'-Diethylthiatricarbocyanine perchlorate
CAS 22268-66-2
Point de fusion 180°C to 182°C
Formule moléculaire C25H25ClN2O4S2
Numéro MDL MFCD00041995
Quantité 500 mg
Synonyme DTTC perchlorate
Clé InChI PZQHZVAROUTGBU-UHFFFAOYSA-M
SMILES CCN1C2=CC=CC=C2SC1=CC=CC=CC=CC3=[N+](C4=CC=CC=C4S3)CC.[O-]Cl(=O)(=O)=O
Nom IUPAC (2E)-3-éthyl-2-[(2E,4E,6E)-7-(3-éthyl-1,3-benzothiazol-3-ium-2-yl)hepta-2,4,6-trienylidène]-1,3-benzothiazole ; perchlorate
Poids moléculaire (g/mol) 517.055
CID PubChem 9914540
Poids de la formule 517.07
Pourcentage de pureté 96%