Learn More
Chlorhydrate de 3,3-difluoroazétidine, 95 %
Code produit 11451120
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11451120 5 g 5g
11389959 250 mg 250mg
11399959 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11451120 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H25751.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS : 288315-03-7 | C3H6ClF2N | 129,535 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 288315-03-7
Formule moléculaire C3H6ClF2N
Numéro MDL MFCD05663714
Clé InChI CDBAEFXTCRKJPZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,3-difluoroazetidine hydrochloride, 3,3-difluoroazetidine hcl, azetidine, 3,3-difluoro-, hydrochloride, azetidine, 3,3-difluoro-, hydrochloride 1:1, 3,3-difluoroazetidine hydrochloride 1:1, 3,3-difluoroazetidinehydrochloride, acmc-1clfn, 3,3-difluoroazetidine-hcl, difluoroazetidine hydrochloride, 3,3-difluoroazetidin hydrochloride
CID PubChem 2758247
Nom IUPAC 3,3-difluoroazetidine ;chlorhydrate
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,3-Difluoroazetidine hydrochloride
Point de fusion 138°C to 140°C
Quantité 5 g
Sensibilité Hygroscopic
SMILES Cl.FC1(F)CNC1
Poids moléculaire (g/mol) 129.53
Poids de la formule 129.54
Pourcentage de pureté 95%
RUO– À des fins de recherche uniquement