Learn More
3,3-Difluorozétidine Chlorhydrate, TRC
Code produit 30384985
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30384985 500 mg
30380050 250 mg
30381146 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30384985 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD442330500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 288315-03-7
Formule moléculaire C3H5F2N . HCl
Poids moléculaire (g/mol) 129.53
Synonyme Azetidine, 3,3-difluoro-, hydrochloride (1:1) (ACI), Azetidine, 3,3-difluoro-, hydrochloride (9CI), 3,3-Difluoroazetidine hydrochloride
Nom IUPAC 3,3-difluoroazétidine ; Chlorhydrate
SMILES Cl.FC1(F)CNC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,3-Difluoroazetidine Hydrochloride
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C3H5F2N.ClH/c4-3(5)1-6-2-3;/h6H,1-2H2;1H
Poids de la formule 129.0157