Learn More
3,3’-difluorobiphényle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11329375
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11329375 1 g 1g
11339375 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11329375 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L16740.03
 Article restreint
Expédition estimée: 31-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 396-64-5 | C12H8F2 | 190.19 g/mol
3,3'-Difluorobiphenyl is used materials in ferroelectric display devices
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3,3′-difluorobiphényl est utilisé dans les dispositifs d’affichage ferro-électriques
Solubilité
Mélange difficile.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 396-64-5
Formule moléculaire C12H8F2
Poids moléculaire (g/mol) 190.19
Numéro MDL MFCD00039216
Clé InChI GAYJHUJLHJWCTH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,3'-difluorobiphenyl, 3,3'-difluoro-1,1'-biphenyl, 1-fluoro-3-3-fluorophenyl benzene, 1,1'-biphenyl,3,3'-difluoro, 1,1'-biphenyl, 3,3'-difluoro, 3-fluoro-1-3-fluorophenyl benzene, acmc-1agdg, 3,3'-difluoro biphenyl, gayjhujlhjwcth-uhfffaoysa, 3,3'-difluoro-1,1'-biphenyl #
CID PubChem 123058
Nom IUPAC 3,3'-difluoro-1,1'-biphenyl
SMILES FC1=CC(=CC=C1)C1=CC(F)=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,3'-Difluorobiphenyl
Point de fusion 7°C to 8°C
Densité 1.21
Point d’ébullition 130°C (14 mmHg)
Indice de réfraction 1.568
Quantité 1 g
Numéro UN UN3151
Beilstein 2046445
Informations sur la solubilité Difficult to mix.
Poids de la formule 190.19
Pourcentage de pureté 97%