Learn More
Chlorhydrate de 3,3-difluoropyrrolidine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11369735
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11369735 500 mg 500mg
11379735 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11369735 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19780.ME
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 163457-23-6 | C4H8ClF2N | 143.562 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 163457-23-6
Formule moléculaire C4H8ClF2N
Poids moléculaire (g/mol) 143.562
Numéro MDL MFCD03788948
Clé InChI YYVPZQADFREIFR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,3-difluoropyrrolidine hydrochloride, 3,3-difluoropyrrolidine hcl, 3,3-difluoropyrrolidinehydrochloride, pyrrolidine, 3,3-difluoro-, hydrochloride, pyrrolidine, 3,3-difluoro-, hydrochloride 1:1, 3,3-difluoro-pyrrolidine hcl, 3,3-difluoropyrrolidine hcl salt, 3,3-difluoropyrrolidine, chloride, 3,3-difluoro-pyrrolidinehydrochloride, pubchem9358
CID PubChem 24903482
Nom IUPAC 3,3-difluoropyrrolidine ; chlorhydrate
SMILES C1CNCC1(F)F.Cl
Specifica
Nom chimique ou matériau 3,3-Difluoropyrrolidine hydrochloride
Point de fusion 130°C to 134°C
Quantité 500 mg
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 143.56
Pourcentage de pureté 98%
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.