Learn More
Alfa Aesar™ 3,3-Dimethoxy-2-butanone, 98%
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3,3-Dimethoxy-2-butanone |
| CAS | 21983-72-2 |
| Couleur | Incolore à jaune |
| Densité | 0.987g/mL |
| Point d’ébullition | 145°C to 146°C |
| Formule moléculaire | C6H12O3 |
| Indice de réfraction | 1.4070 |
| Numéro MDL | MFCD00075266 |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | UN1224 |
| Afficher plus |