Learn More
3,3-diméthoxy-2-butanone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10284814 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10284814 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10284814 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 399720250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 3-Dimethoxy-2-butanone
CAS 21983-72-2
Densité 0.9870g/mL
Point d’ébullition 145°C to 146°C
Point d’éclair 45°C
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C6H12O3
Formule linéaire CH3C(OCH3)2C(O)CH3
Numéro MDL MFCD00075266
Quantité 25 g
Gravité spécifique 0.987
Synonyme 3,3-dimethoxy-2-butanone, 2-butanone, 3,3-dimethoxy, acmc-20aa6y, 3.3-dimethoxy-2-butanone, 3,3-dimethoxy-2-oxobutane, 3,3-dimethoxy-butan-2-one, ksc495e8l
Clé InChI UFQBSPGKRRSATO-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(C)(OC)C(C)=O
Nom IUPAC 3,3-diméthoxybutan-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 132.16
CID PubChem 140871
Poids de la formule 132.16
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 3,3-Dimethoxy-2-butanone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.