Learn More
Dichlorhydrate de 3,3'-diméthoxybenzidine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10553551 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10553551 25 g Flacon en verre 25g
10167303 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10553551 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 184470250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 20325-40-0 | C14H16N2O2·2HCl | 317.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20325-40-0
Formule moléculaire C14H16N2O2·2HCl
Poids moléculaire (g/mol) 317.21
Numéro MDL MFCD00012488
Clé InChI UXTIAFYTYOEQHV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,3'-dimethoxybenzidine dihydrochloride, o-dianisidine dihydrochloride, 3,3'-dimethoxy-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine dihydrochloride, unii-qv96qa6ukk, dianisidine dihydrochloride, ccris 998, o-dianisidine hcl, qv96qa6ukk, c.i. disperse black 6 dihydrochloride
CID PubChem 62311
Nom IUPAC 4-(4-amino-3-méthoxyphényl)-2-méthoxyaniline ; Dichlorhydrate
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)C2=CC(=C(C=C2)N)OC)N.Cl.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 3'-Dimethoxybenzidine dihydrochloride
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 268.0°C
Couleur Beige à gris-violet
Perte à la dessiccation 1% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Beilstein 13, 807
Poids de la formule 317.21
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline