Learn More
3,3’-Diméthoxybenzil, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11352497
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11352497 5 g 5g
11342497 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11352497 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L11564.06
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 40101-17-5 | C16H14O4 | 270.284 g/mol
3,3'-Dimethoxybenzil used in the preparation of benzil derivatives. It is also used as an intermediate in organic synthesis and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
3,3′-diméthoxybenzyle utilisé dans la préparation des dérivés du benzyle. Il est également utilisé comme intermédiaire dans la synthèse organique et les produits pharmaceutiques.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à température ambiante. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 40101-17-5
Formule moléculaire C16H14O4
Poids moléculaire (g/mol) 270.284
Numéro MDL MFCD00038221
Clé InChI PJGXOGKIVAJFTE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,3'-dimethoxybenzil, 1,2-bis 3-methoxyphenyl ethane-1,2-dione, ethanedione, bis 3-methoxyphenyl, 1,2-ethanedione, 1,2-bis 3-methoxyphenyl, bis 3-methoxyphenyl ethane-1,2-dione, bis 3-methoxyphenyl ethanedione, acmc-20a2cz, 3,3'-dimethoxy benzil, d01vau, benzil-based compound, 22
CID PubChem 123493
Nom IUPAC 1,2-bis(3-méthoxyphényl)éthane-1,2-dione
SMILES COC1=CC=CC(=C1)C(=O)C(=O)C2=CC(=CC=C2)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,3'-Dimethoxybenzil
Point de fusion 81°C to 83°C
Quantité 5 g
Beilstein 2382124
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 270.29
Pourcentage de pureté ≥99%