Learn More
3,3-Diméthoxyestra-5(10),9(11)-DIEN-17-1, TRC
Code produit 30008609
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30008609 100 mg 100mg
30007687 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30008609 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD476605100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 11-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10109-76-9
Formule moléculaire C20 H28 O3
Poids moléculaire (g/mol) 316.43
Synonyme Estra-5(10),9(11)-diene-3,17-dione 3-(Dimethyl Acetal), (8S,13S,14S)-3,3-dimethoxy-13-methyl-3,4,6,7,8,12,13,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17(2H)-one;
Nom IUPAC (8S,13S,14S)-3,3-diméthoxy-13-méthyl-1,2,4,6,7,8,12,14,15,16-décahydrocyclopenta[a]phénanthrène-17-one
SMILES COC1(CCC2=C(CC[C@H]3[C@@H]4CCC(=O)[C@@]4(C)CC=C23)C1)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,3-Dimethoxyestra-5(10),9(11)-dien-17-one
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C20H28O3/c1-19-10-8-15-14-9-11-20(22-2,23-3)12-13(14)4-5-16(15)17(19)6-7-18(19)21/h8,16-17H,4-7,9-12H2,1-3H3/t16-,17+,19+/m1/s1
Poids de la formule 316.2038