Learn More
3,3-Diméthyl-1-(3-nitrophényl-2,4,5,6-d4)triaz-1-ène, TRC
Code produit 30350470
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
Conditionnement:
2.50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30350470 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30350470 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD1534622.5MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,3-Dimethyl-1-(3-Nitrophenyl-2,4,5,6-D4)Triaz-1-Ene
CAS 2519481-67-3
Formule moléculaire C8 D4 H6 N4 O2
Quantité 2.5 mg
Synonyme 1-(m-Nitrophenyl)-3,3-dimethyltriazine-d4, 3,3-Dimethyl-1-(3-nitrophenyl)triazene-d4, NSC 82309-d4
Formule InChI InChI=1S/C8H10N4O2/c1-11(2)10-9-7-4-3-5-8(6-7)12(13)14/h3-6H,1-2H3/b10-9+/i3D,4D,5D,6D
SMILES [2H]c1c([2H])c(\N=N\N(C)C)c([2H])c(c1[2H])N(=O)=O
Nom IUPAC N-méthyl-N-[(E)-(2,3,4,6-tétratrautério-5-nitrophényl)diazényl]méthanamine
Poids moléculaire (g/mol) 198.215
Poids de la formule 198.105