Learn More
3,3-diméthyl-1-butyne, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11407886
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11407886 5 g 5g
11417886 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11407886 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14013.06
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 917-92-0 | C6H10 | 82.146 g/mol
3,3-Dimethyl-1-butyne is used as an active pharmaceutical intermediate for terbinafine. It is also used in the preparation of 2,2,7,7-tetramethyl-octa-3,5-diyne. Further, it is used in the synthesis of erythro and threo isomers of B-(3,3-dimethyl-1,2-dideuterio-1-butyl)-9-BBN by hydroboration-deuteronolysis-hydroboration sequence.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3,3-diméthyl-1-butyne est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique actif pour la terbinafine. Il est également utilisé dans la préparation de 2,2,7,7-tétraméthyl-octa-3,5-diyne. De plus, il est utilisé dans la synthèse dʼisomères érythro et thréo de B-(3,3-diméthyl-1,2-dideutério-1-butyl)-9-BBN par séquence dʼhydroboration-deutérionolyse-hydroboration.
Solubilité
Miscible avec le chloroforme, le benzène et le toluène. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 917-92-0
Formule moléculaire C6H10
Poids moléculaire (g/mol) 82.146
Numéro MDL MFCD00008852
Clé InChI PPWNCLVNXGCGAF-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 13512
Nom IUPAC 3,3-diméthylbut-1-yne
SMILES CC(C)(C)C#C
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,3-Dimethyl-1-butyne
Point de fusion -78°C
Densité 0.671
Point d’ébullition 37°C to 38°C
Point d’éclair <−34°C (−29°F)
Odeur Recognizable
Formule linéaire (CH3)3CC≡CH
Indice de réfraction 1.3745
Quantité 5 g
Numéro UN UN3295
Beilstein 1697100
Synonyme 3,3-dimethyl-1-butyne, tert-butylacetylene, t-butylacetylene, 3,3-dimethylbutyne, 1-butyne, 3,3-dimethyl, t-butyl acetylene, 3,3,3-trimethylpropyne, 1-butyne,3,3-dimethyl, tertbutylacetylene, tert-butylacetyiene
Informations sur la solubilité Miscible with chloroform,benzene and toluene. Immiscible with water.
Poids de la formule 82.15
Pourcentage de pureté 98%