Learn More
3,3-Diméthyl-1-(trifluorométhyl)-1,2-benziodoxole, 95%
Code produit 15595216 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15595216 5 g 5g
15505226 250 mg 250mg
15340208 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15595216 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 456900050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS :887144-97-0 | C₁₀H₁₀F₃IO | 330,09 g/ mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 887144-97-0
Formule moléculaire C10H10F3IO
Poids moléculaire (g/mol) 330.09
Clé InChI HVAPLSNCVYXFDQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,3-dimethyl-1-trifluoromethyl-1,2-benziodoxole, 1-trifluoromethyl-3,3-dimethyl-1,2-benziodoxole, togni's reagent, togni reagent, unii-3ok0e02mt6, 1,2-benziodoxole, 3,3-dimethyl-1-trifluoromethyl, 1,3-dihydro-3,3-dimethyl-1-trifluoromethyl-1,2-benziodoxole, 3,3-dimethyl-1-trifluoromethyl-1,3-dihydro-1lambda3,2-benziodoxole, 3,3-dimethyl-1-trifluoromethyl-1? 3 ,2-benziodaoxole, togni's reagents dimethyl compound mi
CID PubChem 16043572
Nom IUPAC 3,3-diméthyl-1-(trifluorométhyl)-1$l^{3},2-benziodoxole
SMILES CC1(C2=CC=CC=C2I(O1)C(F)(F)F)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,3-Dimethyl-1-(trifluoromethyl)-1,2-benziodoxole
Point de fusion 75.0°C to 79.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (HPLC)
Quantité 5 g
Poids de la formule 330.09
Pourcentage de pureté 95%
RUO– À des fins de recherche uniquement