Learn More
(+/-)-3,3-Diméthyl-2-butylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11494533
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11494533 25 g 25g
11474533 1 g -
11484533 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11494533 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11530.14
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 3850-30-4 | C6H16N | 102.20 g/mol
(±)-3,3-Dimethyl-2-butylamine is used to produce 1-pyridin-3-yl-3-(1,2,2-trimethyl-propyl)-thiourea. It is also used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
(+/-)-3,3 -Diméthyl-2 -butylamine est utilisé pour produire1 de la -pyridine-3 -yl-3 -(1,2,2 -triméthyl-propyl)-thiourée. Il est également utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Conserver à l’écart des chlorures acides et des anhydrides acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3850-30-4
Formule moléculaire C6H16N
Poids moléculaire (g/mol) 102.20
Numéro MDL MFCD00008078
Clé InChI DXSUORGKJZADET-YFKPBYRVSA-O
Synonyme 1,2,2-trimethylpropylamine, 2-amino-3,3-dimethylbutane, 2-butanamine, 3,3-dimethyl, 3,3-dimethyl-2-aminobutane, 3,3-dimethyl-2-butanamine, 3-amino-2,2-dimethylbutane, propylamine, 1,2,2-trimethyl, 3,3-dimethyl-2-butylamine, 3,3-dimethylbut-2-ylamine, 3,3-dimethyl-2-butyl amine
CID PubChem 520907
Nom IUPAC 3,3-diméthylbutan-2-amine
SMILES C[C@H]([NH3+])C(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau (±)-3,3-Dimethyl-2-butylamine
Densité 0.755
Quantité 25 g
Numéro UN UN2733
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Fully miscible in water.
Poids de la formule 101.19
Pourcentage de pureté 98%