Learn More
3-[3-(diméthylamino)propoxy]benzaldéhyde, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10422834
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10422834 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10652885 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10422834 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC59404CB
 Article restreint
Expédition estimée: 29-07-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 26815-13-4
Formule moléculaire C12H17NO2
Poids moléculaire (g/mol) 207.273
Numéro MDL MFCD09064988
Clé InChI CMVPGTWBRBJOQR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-3-dimethylamino propoxy benzaldehyde, benzaldehyde,3-3-dimethylamino propoxy, 3-3-dimethylamino-propoxy-benzaldehyde, 3-3-dimethylaminopropoxy benzaldehyde
CID PubChem 10727031
Nom IUPAC 3-[3-(diméthylamino)propoxy]benzaldéhyde
SMILES CN(C)CCCOC1=CC=CC(=C1)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-[3-(Dimethylamino)propoxy]benzaldehyde
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 207.27
Pourcentage de pureté 95%