Learn More
3-[3-(diméthylamino)propoxy]-N-méthylbenzylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10245484
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10245484 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10205534 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10245484 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC59446CB
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 910037-03-5
Formule moléculaire C13H22N2O
Poids moléculaire (g/mol) 222.33
Numéro MDL MFCD09064992
Clé InChI ODWHICGCLWFLBT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-3-dimethylamino propoxy-n-methylbenzylamine, dimethyl 3-3-methylamino methyl phenoxy propyl amine, 3-3-dimethylamino propoxy phenyl methyl methyl amine, n,n-dimethyl-3-3-methylamino methyl phenoxy propan-1-amine, benzenemethanamine, 3-3-dimethylamino propoxy-n-methyl, benzenemethanamine,3-3-dimethylamino propoxy-n-methyl
CID PubChem 24229606
Nom IUPAC dimethyl(3-{3-[(methylamino)methyl]phenoxy}propyl)amine
SMILES CNCC1=CC(OCCCN(C)C)=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-[3-(Dimethylamino)propoxy]-N-methylbenzylamine
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 222.33
Pourcentage de pureté 95%