Learn More
3,3-diméthylbutan-2-one oxime, 98 %, ACROS Organics™
Code produit 11965661 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11965661 1 g 1g
11945661 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11965661 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 438310010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 2475-93-6
Formule moléculaire C6H13NO
Poids moléculaire (g/mol) 115.18
Clé InChI UNSDDJQNHCSVSW-FNORWQNLSA-N
Synonyme pinacolone oxime, 3,3-dimethyl-2-butanone oxime, 2-butanone,3-dimethyl-, oxime, 2-hydroxyimino-3,3-dimethylbutane, pinakolinoxim, 2e-n-hydroxy-3,3-dimethylbutan-2-imine
CID PubChem 9561079
Nom IUPAC (NE)-N-(3,3-diméthylbutane-2-ylidène)hydroxylamine
SMILES CC(=NO)C(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 3-Dimethylbutan-2-one oxime
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 75°C to 77°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 171°C to 172°C (748.0 Torr)
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 115.18
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3,3-Dimethylbutan-2-one oxime
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P333-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée:.