Learn More
3,3-diméthylbutyraldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15491808
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
5 mL
25 mL
Conditionnement:
1mL
25mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15491808 1 mL 1mL
15471808 5 mL 5mL
15481808 25 mL 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15491808 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H55522.XF
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 2987-16-8 | C6H12O | 100.161 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2987-16-8
Formule moléculaire C6H12O
Poids moléculaire (g/mol) 100.161
Numéro MDL MFCD00042807
Clé InChI LTNUSYNQZJZUSY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,3-dimethylbutyraldehyde, 3,3-dimethyl-butyraldehyde, butanal, 3,3-dimethyl, unii-cam6hd7jki, tert-butylacetaldehyde, 3,3-dimethyl-butanal, cam6hd7jki, neohexal, pubchem3076, 3,3-dimethylbutyraldehyd
CID PubChem 76335
Nom IUPAC 3,3-diméthylbutanal
SMILES CC(C)(C)CC=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,3-Dimethylbutyraldehyde
Densité 0.798
Point d’ébullition 104°C to 106°C
Point d’éclair 13°C (55°F)
Formule linéaire (CH3)3CCH2CHO
Indice de réfraction 1.397
Quantité 1 mL
Numéro UN UN1989
Beilstein 1735829
Sensibilité Air and moisture sensitive
Poids de la formule 100.16
Pourcentage de pureté 97%