Learn More
3,3-diméthylbutyraldéhyde, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3,3-Dimethylbutyraldehyde |
| CAS | 2987-16-8 |
| Formule moléculaire | C6H12O |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 3,3-Dimethylbutanal, 3-Methyl-isovaleraldehyde, tert-Butylacetaldehyde |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H12O/c1-6(2,3)4-5-7/h5H,4H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)CC=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 100.16 |
| Poids de la formule | 100.0888 |