Learn More
Acide 3,3-diméthylbutyrique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11470227
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 11470227
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B21660.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1070-83-3 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
L’acide 3,3-diméthylbutyrique est utilisé dans la synthèse des dérivés d’imidazo[4,5-c]pyridine comme agents antimicrobiens.
Solubilité
Soluble dans l’eau (19 g/l).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1070-83-3
Formule moléculaire C6H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 116.16
Numéro MDL MFCD00002715
Clé InChI MLMQPDHYNJCQAO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,3-dimethylbutyric acid, tert-butylacetic acid, t-butylacetic acid, butanoic acid, 3,3-dimethyl, 3,3-dimethyl-butanoic acid, unii-q80k0tzq55, butyric acid, 3,3-dimethyl, 3,3-dimethyl-butyric acid, 3,3-dimethyl-n-butyric acid, tert-butyric acid
CID PubChem 14057
ChEBI CHEBI:38647
Nom IUPAC Acide 3,3-diméthylbutanoïque
SMILES CC(C)(C)CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,3-Dimethylbutyric acid
Point de fusion 6°C
Point d’ébullition 185°C to 190°C
Point d’éclair 88°C (190°F)
Odeur Stench
Formule linéaire (CH3)3CCH2CO2H
Quantité 25 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 1740427
Merck Index 14,1538
Poids de la formule 116.16
Pourcentage de pureté 98%