Learn More
3,3‘-Diméthyldiphénylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11460387
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11460387 1 g 1g
11470387 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11460387 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21765.03
 Article restreint
Expédition estimée: 26-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 626-13-1 | C14H15N | 197.281 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 626-13-1
Formule moléculaire C14H15N
Poids moléculaire (g/mol) 197.281
Numéro MDL MFCD00059315
Clé InChI CWVPIIWMONJVGG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme di-m-tolylamine, 3,3'-dimethyldiphenylamine, m,m'-ditolylamine, dim-tolylamine, bis 3-methylphenyl amine, 3-methyl-n-3-methylphenyl aniline, benzenamine, 3-methyl-n-3-methylphenyl, di-m-tolyl-amine, 3,3'-ditolylamine, pubchem8963
CID PubChem 7016139
Nom IUPAC 3-méthyl-N-(3-méthylphényl)aniline
SMILES CC1=CC(=CC=C1)NC2=CC=CC(=C2)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,3'-Dimethyldiphenylamine
Densité 1.04
Point d’ébullition 200°C (24 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.6225
Quantité 1 g
Poids de la formule 197.28
Pourcentage de pureté 98%