Learn More
3,3-Dimethylglutaric Anhydride 99%, ACROS Organics™
Code produit 10467680 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
5g ; Flacon en verre
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10467680 5g ; Flacon en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10467680 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 116260050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 3-Dimethylglutaric anhydride
Note relative au nom 99%
CAS 4160-82-1
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 122°C to 126°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C7H10O3
Numéro MDL MFCD00006684
Quantité 5 g
Beilstein 17, 419
Synonyme 3,3-dimethylglutaric anhydride, 2h-pyran-2,6 3h-dione, dihydro-4,4-dimethyl, 4,4-dimethyldihydro-2h-pyran-2,6 3h-dione, glutaric anhydride, 3,3-dimethyl, 3,3-dimethylglutaricanhydride, glutaric anhydride, beta,beta-dimethyl, acmc-1adve, dihydro-4,4-dimethyl-2h-pyran-2,6 3h-dione, 3,3-dimethyladipic anhydride, 3,3 dimethylglutaric anhydride
Clé InChI HIJQFTSZBHDYKW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1(CC(=O)OC(=O)C1)C
Nom IUPAC 4,4-dimethyloxane-2,6-dione
Poids moléculaire (g/mol) 142.154
CID PubChem 77813
Poids de la formule 142.15
Pourcentage de pureté ≥98.5%
Forme physique Crystalline Powder