Learn More
Chlorhydrate de 3,3-diméthylpipéridine, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10230100
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10230100 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10230100 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MAY00227DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 3-Dimethylpiperidine hydrochloride
CAS 27832-58-2
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C7H16ClN
Quantité 1 g
Synonyme 3,3-dimethylpiperidine hydrochloride, 3,3-dimethylpiperidine hcl, 3,3-dimethylpiperidine, chloride, piperidine, 3,3-dimethyl-, hydrochloride, 3,3-dimethylpiperidine-hydrogen chloride 1/1
Clé InChI BXFKQBZPFQBCCO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1(CCCNC1)C.Cl
Nom IUPAC 3,3-diméthylpiperidine ; chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 149.662
CID PubChem 18686627
Poids de la formule 149.66
Pourcentage de pureté 95%