Learn More
3,3’-dinitrobenzophénone, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15483227
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15483227 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15483227 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21153.06
 Article restreint
Expédition estimée: 04-11-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,3'-Dinitrobenzophenone
CAS 21222-05-9
Point de fusion 153°C to 155°C
Formule moléculaire C13H8N2O5
Numéro MDL MFCD00039740
Quantité 5 g
Beilstein 1888002
Synonyme 3,3'-dinitrobenzophenone, bis 3-nitrophenyl methanone, methanone, bis 3-nitrophenyl, methanone, bis 3-nitrophenyl-9ci, di3-nitrophenyl ketone, 3,3-dinitrobenzophenone, 3,3/'-dinitrobenzophenone, acmc-1cp75, bis 3-nitrophenyl methanone #, methanone,bis 3-nitrophenyl
Clé InChI BSDKBWGNIJMCID-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC(=CC=C1)C(=O)C1=CC(=CC=C1)[N+]([O-])=O
Nom IUPAC bis(3-nitrophényl)méthanone
Poids moléculaire (g/mol) 272.22
CID PubChem 96690
Poids de la formule 272.22
Pourcentage de pureté 96%