Learn More
MedChemExpress 3,3'-Dioctadecyloxacarbocyanine perchlorate
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 4°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) |
| Quantité | 5 mg |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Solubilité | DMF : 10 mg/mL (11.34 mM; Need ultrasonic) ∣ DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble) |
| Cible | HBV |
| Type de produit | Dye Reagents |
| Poids moléculaire | 881.7 g/mol |
| CAS | 34215-57-1 |
| Synonyme | DiO ∣ DiOC18(3) |