Learn More
Acide 3,3-diphénylpropionique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10458450 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10458450 25 g Flacon en verre 25g
15790789 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10458450 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 117420250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 606-83-7 | C15H14O2 | 226.28 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 606-83-7
Formule moléculaire C15H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 226.28
Numéro MDL MFCD00002717
Clé InChI BZQGAPWJKAYCHR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,3-diphenylpropionic acid, benzenepropanoic acid, .beta.-phenyl, 3,3-diphenyl-propionic acid, propionic acid, 3,3-diphenyl, .beta.-phenylbenzenepropanoic acid, beta,beta-diphenylpropionic acid, hydrocinnamic acid, .beta.-phenyl, beta-phenylbenzenepropanoic acid, hydrocinnamic acid, beta-phenyl, pubchem13618
CID PubChem 64798
Nom IUPAC 3,3-diphenylpropanoic acid
SMILES OC(=O)CC(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 3-Diphenylpropionic acid
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 150°C to 155°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’éclair 113°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C6H5)2CHCH2CO2H
Quantité 25 g
Beilstein 09, 680
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble
Poids de la formule 226.27
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3,3-Diphenylpropionic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.