Learn More
Acide 3,3-diphénylpropionique, TRC
Code produit 30373007
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30373007 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30373007 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD49172550G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,3-Diphenylpropionic Acid
CAS 606-83-7
Formule moléculaire C15H14O2
Quantité 50 g
Synonyme β-Phenylbenzenepropanoic Acid, Diphenylpropionic Acid, NSC 631492, NSC 6797, β-Phenylbenzenepropanoic Acid
Formule InChI InChI=1S/C15H14O2/c16-15(17)11-14(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10,14H,11H2,(H,16,17)
SMILES OC(=O)CC(c1ccccc1)c2ccccc2
Poids moléculaire (g/mol) 226.27
Poids de la formule 226.0994