Learn More
3,3-diphénylpropylamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11440028
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11440028 100 g 100g
11430028 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11440028 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22953.22
 Article restreint
Expédition estimée: 30-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 5586-73-2 | C15H17N | 211.308 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5586-73-2
Formule moléculaire C15H17N
Poids moléculaire (g/mol) 211.308
Numéro MDL MFCD00008202
Clé InChI KISZTEOELCMZPY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,3-diphenylpropylamine, benzenepropanamine, .gamma.-phenyl, 3-3-diphenylpropylamine, 3,3-diphenylpropan-1-amin, acmc-209lpx, 3.3-diphenylpropylamine, 3,3 diphenylpropylamine, 3,3-diphenyl propylamine, 3,3-diphenyl-propylamine, 3,3-diphenylpropylamine e
CID PubChem 79698
Nom IUPAC 3,3-diphénylpropane-1-amine
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(CCN)C2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,3-Diphenylpropylamine
Point de fusion 24°C to 29°C
Point d’ébullition 166°C (2 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.583
Quantité 100 g
Beilstein 1958595
Poids de la formule 211.31
Pourcentage de pureté 97%