Learn More
3,3-Diphenylpropylamine 98%, ACROS Organics™
Code produit 10286010 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10286010 25 g Flacon en verre -
10774651 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10286010 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 159480250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 5586-73-2
Formule moléculaire C15H17N
Poids moléculaire (g/mol) 211.308
Numéro MDL MFCD00008202
Clé InChI KISZTEOELCMZPY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,3-diphenylpropylamine, benzenepropanamine, .gamma.-phenyl, 3-3-diphenylpropylamine, 3,3-diphenylpropan-1-amin, acmc-209lpx, 3.3-diphenylpropylamine, 3,3 diphenylpropylamine, 3,3-diphenyl propylamine, 3,3-diphenyl-propylamine, 3,3-diphenylpropylamine e
CID PubChem 79698
Nom IUPAC 3,3-diphenylpropan-1-amine
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(CCN)C2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 3-Diphenylpropylamine
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Jaune
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C6H5)2CHCH2CH2NH2
Indice de réfraction 1.5820 to 1.5840 (20°C, 589nm)
Quantité 25 g
Poids de la formule 211.31
Pourcentage de pureté ≥97.5%
Forme physique Liquid After Melting