Learn More
3,3-Diphénylpropylamine, TRC
Code produit 30012136
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30012136 10 g 10g
30137254 100 g 100g
30138400 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30012136 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD49197510G
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5586-73-2
Formule moléculaire C15 H17 N
Poids moléculaire (g/mol) 211.3
Synonyme 1-Amino-3,3-diphenylpropane, 3,3-Diphenyl-1-propanamine, 3,3-Diphenyl-1-propylamine, Diphenylpropylamine, IEM 2011, NSC 137832, γ-Phenylbenzenepropanamine;
Nom IUPAC 3,3-diphénylpropane-1-amine
SMILES NCCC(c1ccccc1)c2ccccc2
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,3-Diphenylpropylamine
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C15H17N/c16-12-11-15(13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14/h1-10,15H,11-12,16H2
Poids de la formule 211.1361