Learn More
3,3'-Dithiobis[6-acide nitrobenzoïque], TRC
Code produit 30011155
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
50 g
Conditionnement:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30011155 5 g 5g
30007741 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30011155 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4798405G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 69-78-3
Formule moléculaire C14H8N2O8S2
Poids moléculaire (g/mol) 396.35
Synonyme 2,2'-Dinitro-5,5'-dithiodibenzoic Acid, 3,3'-Dithiobis(6-nitrobenzoic Acid), 5,5'-Dithiobis[2-nitrobenzoic Acid], Ba 2767, DTNB, Ellman’s Reagent
Nom IUPAC 5-[(3-carboxy-4-nitrophényle)disulfanyl]-2-acide nitrobenzoïque
SMILES OC(=O)c1cc(SSc2ccc(c(c2)C(=O)O)[N+](=O)[O-])ccc1[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,3'-Dithiobis[6-nitrobenzoic Acid]
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C14H8N2O8S2/c17-13(18)9-5-7(1-3-11(9)15(21)22)25-26-8-2-4-12(16(23)24)10(6-8)14(19)20/h1-6H,(H,17,18)(H,19,20)
Poids de la formule 395.9722