Learn More
Acide de 3-(3-fluoro-5-méthylphényle)propionique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15478125
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15478125 250 mg 250mg
15435287 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15478125 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32551.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1017779-56-4
Formule moléculaire C10H11FO2
Poids moléculaire (g/mol) 182.194
Numéro MDL MFCD09832369
Clé InChI SEUXGGXOPIWHGW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-3-fluoro-5-methylphenyl propanoic acid, 3-3-fluoro-5-methylphenyl propionic acid, 3-3-fluoro-5-methylphenyl propionic acid, jrd
CID PubChem 46737683
Nom IUPAC Acide 3-(3-fluoro-5-méthylphényl)propanoïque
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)F)CCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(3-Fluoro-5-methylphenyl)propionic acid
Point de fusion 64°C to 66°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 182.19
Pourcentage de pureté 97%