Learn More
Acide 3-(3 -fluorophényl)propionique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11367439
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11367439 1 g 1g
11377439 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11367439 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27847.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 458-45-7 | C9H9FO2 | 168.167 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 458-45-7
Formule moléculaire C9H9FO2
Poids moléculaire (g/mol) 168.167
Numéro MDL MFCD01310821
Clé InChI UBLMRADOKLXLCD-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2737489
Nom IUPAC Acide 3-(3-fluorophényl)propanoïque
SMILES C1=CC(=CC(=C1)F)CCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(3-Fluorophenyl)propionic acid
Point de fusion 43°C to 47°C
Point d’ébullition 125°C (10 mmHg)
Point d’éclair 110°C (230°F)
Quantité 1 g
Synonyme 3-3-fluorophenyl propionic acid, 3-3-fluorophenyl propanoic acid, 3-fluorohydrocinnamic acid, 3-3-fluoro-phenyl-propionic acid, 3-fluoro-benzenepropanoic acid, benzenepropanoic acid, 3-fluoro, pubchem13947, acmc-209k4f, 3-fluorobenzenepropanoic acid, benzenepropanoic acid,3-fluoro
Poids de la formule 168.17
Pourcentage de pureté 97%