Learn More
3-(3-hydroxyphényle)-DL-alanine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15459698
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15459698 5 g 5g
15469698 250 mg 250mg
15449698 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15459698 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63163.06
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 775-06-4 | Molecular Formula: C9H11NO3 | Molecular Weight: 181.19 g/mol
3-(3-Hydroxyphenyl)-DL-alanine is used as a food and feed additive. It is also used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
3-(3-hydroxyphényle)-DL-alanine est utilisé comme additif alimentaire et agro-alimentaire. Il est également utilisé comme matière première importante et comme intermédiaire dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Soluble dans le HCl 1M.
Remarques
Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 775-06-4
Formule moléculaire C9H11NO3
Poids moléculaire (g/mol) 181.19
Numéro MDL MFCD00002597
Clé InChI JZKXXXDKRQWDET-UHFFFAOYNA-N
Synonyme dl-m-tyrosine, 2-amino-3-3-hydroxyphenyl propanoic acid, 3-3-hydroxyphenyl-dl-alanine, m-tyrosine, dl, d,l-metatyrosine, 3-hydroxy-dl-phenylalanine, dl-meta-tyrosine, dl-phenylalanine, 3-hydroxy, 3-m-hydroxyphenyl-dl-alanine, dl-3-tyrosine
CID PubChem 13052
Nom IUPAC acide 2-amino-3-(3-hydroxyphényl)propanoïque
SMILES NC(CC1=CC=CC(O)=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(3-Hydroxyphenyl)-DL-alanine
Point de fusion 280°C to 285°C (decomposition)
Couleur Blanc à jaune
Beilstein 2416853
Merck Index 14,9840
Informations sur la solubilité Soluble in 1M HCl.
Quantité 5 g
Poids de la formule 181.19
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre