Learn More
Acide 3-(3-hydroxyphényl)propionique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11394524
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11394524 5 g 5g
11304534 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11394524 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L01279.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    106.08€
    86.65€ / 5g
    Économisez 19.43€
    18% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 621-54-5 | C9H10O3 | 166.176 g/mol
3-Hydroxyphenylpropionic acid acts as a urinary metabolite of procyanidins in pigs. It also serves as an intermediate in the preparation of various synthetic organic products. Further, it is used in the preparation of 3-(3-hydroxy-phenyl)-propionic acid methyl ester.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 3-hydroxyphénylpropionique agit comme un métabolite urinaire des procyanidines chez les porcs. Il sert également d’intermédiaire dans la préparation de divers produits organiques synthétiques. De plus, il est utilisé dans la préparation33 de l’ester méthylique de l’acide (-hydroxy-phényl)-propionique.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme et le méthanol.
Remarques
Incompatible avec les bases, les agents oxydants et les agents réducteurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 621-54-5
Formule moléculaire C9H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 166.176
Numéro MDL MFCD00016554
Clé InChI QVWAEZJXDYOKEH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-3-hydroxyphenyl propanoic acid, 3-3-hydroxyphenyl propionic acid, dihydro-3-coumaric acid, benzenepropanoic acid, 3-hydroxy, 3-m-hydroxyphenyl propionic acid, 3-hydroxybenzenepropanoic acid, 3-hydroxyphenylpropionic acid, m-hydroxyphenylpropionic acid, beta-m-hydroxyphenyl propionic acid, hydrocinnamic acid, m-hydroxy
CID PubChem 91
ChEBI CHEBI:1427
Nom IUPAC Acide 3-(3-hydroxyphényl)propanoïque
SMILES C1=CC(=CC(=C1)O)CCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(3-Hydroxyphenyl)propionic acid
Point de fusion 110°C to 114°C
Quantité 5 g
Beilstein 1947445
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform and methanol.
Poids de la formule 166.18
Pourcentage de pureté ≥98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-(3-Hydroxyphenyl)propionic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-(m-Hydroxyphenyl)propionic acid