Learn More
Acide 3-(3-hydroxyphényl)propionique, TRC
Code produit 30393221
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30393221 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30393221 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH94009010G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(3-Hydroxyphenyl)propionic Acid
CAS 621-54-5
Formule moléculaire C9 H10 O3
Quantité 10 g
Synonyme Benzenepropanoic acid, 3-hydroxy-, Hydrocinnamic acid, m-hydroxy- (7CI,8CI), 3-Hydroxybenzenepropanoic acid, 3-(3-Hydroxyphenyl)propanoic acid, 3-(3-Hydroxyphenyl)propionic acid, 3-(3'-Hydroxyphenyl)propionic acid, 3-(m-Hydroxyphenyl)propionic acid, 3-Hydroxydihydrocinnamic acid, 3-Hydroxyphenylpropionic acid, Dihydro-m-coumaric acid, MFCD 00002598, NSC 33135, NSC 39468, m-Hydroxybenzene propanoic acid, m-Hydroxyphenylpropionic acid, β-(3-Hydroxyphenyl)propionic acid, β-(m-Hydroxyphenyl)propionic acid
Formule InChI InChI=1S/C9H10O3/c10-8-3-1-2-7(6-8)4-5-9(11)12/h1-3,6,10H,4-5H2,(H,11,12)
SMILES OC(=O)CCc1cccc(O)c1
Nom IUPAC Acide 3-(3-hydroxyphényl)propanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 166.17
Poids de la formule 166.063