Learn More
3-(3-Hydroxypropyl)-2-oxazolidinone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-(3-Hydroxypropyl)-2-oxazolidinone |
| CAS | 87010-29-5 |
| Formule moléculaire | C6 H11 N O3 |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | Ifosfamide Impurity 4 |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H11NO3/c8-4-1-2-7-3-5-10-6(7)9/h8H,1-5H2 |
| SMILES | OCCCN1CCOC1=O |
| Nom IUPAC | 3-(3-hydroxypropyl)-1,3-oxazolide-2-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 145.16 |
| Poids de la formule | 145.0739 |