Learn More
3-(3-méthoxyphényl)-1H-pyrazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11345469
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11345469 5 g 5g
11335469 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11345469 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50435.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 144026-74-4 | C10H10N2O | 174.203 g/mol
3-(3-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le H-pyrazole3-(3-méthoxyphényl)-1est utilisé en tant qu’intermédiaire pharmaceutique.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants. Stockez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 144026-74-4
Formule moléculaire C10H10N2O
Poids moléculaire (g/mol) 174.203
Numéro MDL MFCD01940432
Clé InChI JAZQIOZMPNVSII-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-3-methoxyphenyl-1h-pyrazole, 5-3-methoxyphenyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole, 3-3-methoxyphenyl, 3-3-methoxyphenyl pyrazole, 3-3-methoxy-phenyl-1h-pyrazole, 3-3-methoxyphenyl-2h-pyrazole, acmc-20ankv, 1-methoxy-3-pyrazol-3-ylbenzene, 3-methoxy-1-pyrazol-3-ylbenzene, 1h-pyrazole,3-3-methoxyphenyl
CID PubChem 2736766
Nom IUPAC 5-(3-méthoxyphényl)-1H-pyrazole
SMILES COC1=CC=CC(=C1)C2=CC=NN2
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(3-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole
Point de fusion 90°C to 91°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 174.2
Pourcentage de pureté 97%