Learn More
Acide 3-(3-méthoxyphényl)propionique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11394544
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11394544 25 g 25g
11384544 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11394544 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L01304.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 10516-71-9 | C10H12O3 | 180.20 g/mol
3-(3-Methoxyphenyl)propionic acid is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 3-(3-méthoxyphényl)propionique est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10516-71-9
Formule moléculaire C10H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 180.20
Numéro MDL MFCD00014027
Clé InChI BJJQJLOZWBZEGA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-3-methoxyphenyl propionic acid, 3-3-methoxyphenyl propanoic acid, 3-m-methoxyphenyl propionic acid, 3-methoxybenzenepropanoic acid, benzenepropanoic acid, 3-methoxy, 3-3-methoxy-phenyl-propionic acid, 3-methoxy-benzenepropanoic acid, 3-3-methoxyphenyl propanoate, m-methoxyhydrocinnamate, 3-methoxydihydrocinnamate
CID PubChem 66336
Nom IUPAC Acide 3-(3-méthoxyphényl)propanoïque
SMILES COC1=CC=CC(CCC(O)=O)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(3-Methoxyphenyl)propionic acid
Point de fusion 43°C to 47°C
Quantité 25 g
Beilstein 1874422
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 180.2
Pourcentage de pureté ≥98%